569274-U
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Precartucho Discovery® HS C18 Supelguard, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
envase
pkg of 2 ea
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
superficie
300 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
120 Å
pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.