Merck
55060-U
Mobile Phase Reservoir System
bottle size 1 L
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
bottle size
1 L
General description
Este práctico sistema está fabricado enteramente con materiales inertes; vidrio, Tefzel, PEEK y TFE Teflón. Incluye tubo de Teflón de 10′/3m de 1/8" DI, un filtro PEEK rociador para el fondo de la botella, un tapón y una botella protegida de 1 o 2 litros.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
replacement part
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1