50982
Triethyl phosphite
analytical standard
Sinónimos:
P(EtO)3, P(OEt)3
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.412-1.414
n20/D 1.413 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O3P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
General description
Recommended products
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)