509485
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
500F-LL-GT, volume 500 μL, needle size (not included)
Sinónimos:
SYRINGE SGE 500UL, LUER LOCK
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Productos recomendados
Materiales
glass syringe
tamaño de la aguja
(not included)
Características
Fixed Luer Lock
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 007230
volumen
500 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
SGE gas tight syringe without a needle, Model: 500F-LL-GT (volume 0.5 mL)
- Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
- Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
- Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
- Maximum inertness for liquid or gas samples.
- Suitable for manual dispenser/diluter applications.
- High accuracy of dispensed volume.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)