Documentos clave
504343
Supelco
SPE Tube Cap (encloses top of SPE tubes)
solid PTFE, for use with 6mL glass SPE tube, pk of 24
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Materiales
solid PTFE
envase
pk of 24
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with 6mL glass SPE tube
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)