50339-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express OH5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L86
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 3 mm
superficie
90 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
hydroxy, penta- phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-9(lit.)
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
Categorías relacionadas
Descripción general
Column Characteristics
The Fused-Core particle has a surface area of ~ 100 m2/g and an average pore size of 90Å. The Fused-Core particles are 30% to 50% heavier than commercially available totally porous particles due to the density of the solid cores. Therefore, the effective surface area per column is similar to columns packed with totally porous particles having surface areas in the 160-200 m2/g range.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)