Merck
49849
Supelco
Gardenin A
analytical standard
Sinónimos:
5-Hydroxy-3′,4′,5′,6,7,8-hexamethoxyflavone, 5-Hydroxy-6,7,8-trimethoxy-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22O9
Número de CAS:
Peso molecular:
418.39
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(c(c3)OC)OC)OC)=O)c(c(c(c2OC)OC)OC)O
InChI
1S/C21H22O9/c1-24-13-7-10(8-14(25-2)17(13)26-3)12-9-11(22)15-16(23)19(27-4)21(29-6)20(28-5)18(15)30-12/h7-9,23H,1-6H3
InChI key
MQBFFYQCZCKSBX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)