49085
Atrazine
analytical standard
Sinónimos:
2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 100 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)
Clave InChI
MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
mouse ... Esr1(13982)
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?