Merck
42460
Supelco
Meranzin
analytical standard
Sinónimos:
(−)-Meranzin, 8-[[(2S)-3,3-Dimethyl-2-oxiranyl]methyl]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16O4
Número de CAS:
Peso molecular:
260.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D -48.0 to -44.0° in chloroform (0.063 g/100 mL)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1OC2=C(C[C@H]3C(C)(C)O3)C(OC)=CC=C2C=C1
Clave InChI
LSZONYLDFHGRDP-LBPRGKRZSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic