Merck
42263
Supelco
Ethyl 4-formamidobenzoate
reference material
Sinónimos:
p-Formamidobenzoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
193.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
familia API
benzocaine
Ensayo
≥95.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
cadena SMILES
O=C(OCC)C1=CC=C(NC([H])=O)C=C1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
XXNAVWORVSFFAD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)