33281
Vial Decapper, pliers-type
for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Productos recomendados
descripción
Decapper, pliers style
envase
pkg of 1 ea
compatibilidad
for use with 11 mm crimp seals
Descripción general
Vial Decapper, pliers-type is used for quick and easy removal of a 11 mm aluminum seal.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)