3135-U
Female Luer to ¼ in. Hose Barb (nylon)
pkg of 2 ea
Sinónimos:
Air Sampling Pump Accessories
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
envase
pkg of 2 ea
técnicas
active air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for connecting air sampling tubes with male luer to pump tubing
Categorías relacionadas
dispositivo de muestreo del aire
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)