Documentos clave
29625-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
cone tip stainless steel needle
tamaño de la aguja
26 ga
descripción
color (dark orange)
Características
point style 1
syringe type F (cemented needle)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 002980
aguja L × D.E.
50 mm × 0.47 mm
volumen
10 μL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)