29591-U
CGA-350 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage ultra high purity, parameter 0-100 psi
About This Item
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Productos recomendados
parameter
0-100 psi
General description
For use with hydrogen, methane, or 5% methane in argon gas cylinders.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)