29433-U
Certified vials, 8 x 40 mm (caps included), pk of 250
volume 1 mL, clear glass vial, clear polyethylene cap (with starburst interior)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial
clear polyethylene cap (with starburst interior)
Características
closure type polyethylene cap
envase
pkg of 250 ea
D.E. × Al × D.I.
8 mm × 40 mm × 6 mm
volumen
1 mL
Adaptador
plug for 8 mm
Categorías relacionadas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)