29372-U
Certified screw thread vials, 9 mm thread, 12 x 32 mm
volume 2 mL, clear glass vial (with graduated marking spot), pkg of 100 ea
Sinónimos:
Certified 9 mm Thread 12 x 32 mm Vials
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial (with graduated marking spot)
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 9 mm
Categorías relacionadas
Idoneidad
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Otras notas
- 29435-UPK100, Certified 200 μL glass inserts, mandrel precision point, 6 X 29mm, with bottom spring
- 29436-UPK100, Certified 250 μL glass insert, conical bottom, 6 x 31 mm
- 29437-UPK100, Certified 300 μL glass inserts, conical bottom, 6 x 30 mm
- 29441-U PK100, Certified 350 μL glass inserts, flat bottom, 6 x 31mm
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)