28147-U
PTFE Filter for MSA Sampling Pump
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE filter
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
industrial hygiene
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)