27373
Crimp Seal with PTFE/Silicone Septum
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Productos recomendados
material
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
feature
closure type crimp seal
packaging
pkg of 1000 ea
seal diam.
11 mm
fitting
thread for 11 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)