27356
Septa, white PTFE/silicone
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE/silicone
white silicone body
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
diám. × grosor
11 mm × 0.075 in.
compatibilidad
for use with 4 mL vial
for use with Screw Top, 13-425
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)