Documentos clave
27157
Supelco
Revestimiento de tapón de PTFE
white PTFE, diam. × thickness 15 mm × 0.010 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
PTFE liner
white PTFE
descripción
Oversized for better sealing ability.
envase
pkg of 100 ea
diám. × grosor
15 mm × 0.010 in.
compatibilidad
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)