27022
Assembled Screw Cap with hole and PTFE/silicone septum
black polypropylene cap, thread for 24-400, PTFE/silicone, septum thickness 3 mm, for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE/silicone
black polypropylene cap
Características
closure type black polypropylene hole cap
envase
pkg of 100 ea
membrana de goma grosor
3 mm
Adaptador
thread for 24-400
compatibilidad
for use with 20, 40, or 60 mL vial
Categorías relacionadas
Aplicación
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)