Documentos clave
26889-U
SGE Syringes for Agilent/HP 7673 and 7683 Autosampler
volume 10 μL, 10F-HP-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
cone tip stainless steel needle
tamaño de la aguja
23-26 ga
Características
needle type F (cemented needle)
point style #1
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 002822
aguja L
42 mm
volumen
10 μL
Descripción general
Jeringas SGE están diseñadas y probadas para cumplir especificaciones críticas de los automuestreadores. Estas jeringas constan de único embolo para eliminar torceduras y fijaciones. La punta de la aguja resiste múltiples y rápidas inyecciones de septa, haciéndola una de las jeringas para automuestreadores sin problemas técnicos disponibles disponible.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)