Merck
24449
Supelco
Trampa de hidrocarburos Supelcarb HC
volume 120 cc, 1/4 in. fitting
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
volume
120 cc
Quality Level
fitting
1/4 in. fitting
General description
Elimina los compuestos orgánicos del gas portador, aire e hidrógeno. Nosotros fabricamos esas trampas para asegurar la máxima capacidad de captura por gramo y el material más limpio posible. El material absorbente en las trampas Supelcarb HC tiene dos veces la capacidad de captura del carbón activado.
Legal Information
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)