Merck
23742
Supelco
Cage for Fused Silica Column
size 6 in. (15 cm), for use with 0.25 mm I.D. column
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
packaging
pkg of 3 ea
size
6 in. (15 cm)
compatibility
for use with 0.25 mm I.D. column
General description
As the ends of the flexible fused-silica capillary tubing are intrinsically straight, column must be coiled and properly confined on a circular frame, also called a “cage”. The capillary column can then be safely mounted in the column oven of the gas chromatograph.
Diseños únicos con con un contacto mínimo del metal con la columna, lo cual reduce la posibilidad de producir daños en la cubierta protectora de sus columnas. Hace que las columnas sean más fáciles de colgar.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Grob RL and Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 126-126 (2004)