Merck
23311
Supelco
Stainless Steel Graphite Ferrules
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
envase
pkg of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Shimadzu 221-15563-91 (OEM)
Descripción general
Férrulas con espaciadores de metal para columnas Shimadzu de DO 5mm y liners. Sustituye referencia Shimadzu 221-15563-91.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)