22742-U
Fritted Purge Sampler
size 5 mL, right stem
, Tekmar® 14-3544-124
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
NB.21
material
glass
manufacturer/tradename
Tekmar® 14-3544-124
size
5 mL
application(s)
industrial hygiene
compatibility
for use with Tekmar® 2000/3000
Features and Benefits
Nota: Todos los extremos de vidrio de 1/4 de pulgada de diám. ext. son de vidrio esmerilado.
Legal Information
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)