Key Documents
22718-U
Supelco
Sampler Tube 25 mL, Tekmar® MDL. 4100/4200
size 150 mm × 19 mm, Tekmar® 12-0507-024
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
manufacturer/tradename
Tekmar® 12-0507-024
size
150 mm × 19 mm
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with Tekmar® ALS 2016/2032 Sampler
Legal Information
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)