22289
Needle for Precision Sampling Syringe
volume 25-10000 μL, for use with VICI Series A-2, C, D, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.0 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Sinónimos:
NEEDLES,SIDE-PORT,FOR SERIES A2,C,D, GAS PK 3
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
descripción
A-2, C, D
Características
point style Side port, taper
envase
pkg of 3 ea
fabricante / nombre comercial
VICI 943052
aguja L × D.E. × D.I.
2.0 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volumen
25-10000 μL
compatibilidad
for use with VICI Series A-2, C, D
Categorías relacionadas
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)