Documentos clave
22146-U
Supelco
Gas Sampling Bulb
size 125 mL, glass stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Materiales
glass stopcock
técnicas
whole air sampling: suitable
tamaño
125 mL
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
Use estos bulbos de vidrio para atrapar y transportar muestras de gas, luego extraiga una alícuota (a través del septo de tipo tapón) para su análisis. Recocido en el horno para resistir los daños durante el transporte y la utilización in situ. Se suministra con PTFE o espitas de vidrio de alto vacío. Con cada bulbo se incluye un septo Thermogreen cilíndrico de medio orificio.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)