22075-U
Reducing Union
Swagelok® 400-6-1, stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/16 in. Swagelok
Sinónimos:
Swagelok® 400-6-1,SS REDUCING UNION 1/4X1/16 EA
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Swagelok® 400-6-1
Adaptador
1/16 in. Swagelok
1/4 in. Swagelok
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)