20808-U
Cinta de PTFE
tape L × W 288 in. × 1/2 in., pkg of 1 roll
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
Productos recomendados
Materiales
PTFE tape
esterilidad
non-sterile
Características
250 °C (Maximum operating temperature)
envase
pkg of 1 roll
cinta adhesiva L × An
288 in. × 1/2 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Lubricate threads and eliminate leaks when making threaded pipe connections.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)