Merck
20394
Pressure Gauge
pressure range 0-60 psi, gauge only (tee not included)
Sinónimos:
PRESSURE GAUGE 0-60PSIG EA
About This Item
UNSPSC Code:
41112500
feature
gauge only (tee not included)
parameter
0-60 psi pressure range
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
General description
2 in./5 cm, aleación de acero y cobre.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)