Documentos clave
20351
Supelco
ORBO-60 100/50 MG PK/50
W,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
Materiales
W,F,F (specially cleaned) separators
Nivel de calidad
Agency
NIOSH 5503
Línea del producto
ORBO
composición
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO 60
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 75 mm
Matriz
Florisil® magnesium silicate (purified/deactivated)
tamaño de partícula
30-45 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
  • ORBO 60 FLORISIL® purified/deactivated (30/45), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Información legal
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)