20344
Porapak™ Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak QS, 100-120 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
envase
bottle of 75 cc
Parámetros
250 °C temp. limit
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
superficie
~550 m2/g
Matriz
Porapak QS
tamaño de partícula
100-120 mesh
densidad
~0.34 g/mL (free fall density)
Descripción general
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Aplicación
Nota al pie de página
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)