14034AST
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Astec® Chirobiotic® TAG Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L63
descripción
HPLC column
Línea del producto
Astec®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Astec®
Parámetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 10 mm
Matriz
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
teicoplanin aglycone phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
Intervalo de pH operativo
3.0-6.8
técnica de separación
chiral
Categorías relacionadas
Descripción general
- Bonded phase: Teicoplanin aglycone
- Operating pH range: 3.0 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?