13801
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 80/100 HayeSep Q support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Parámetros
0-275 °C temperature (isothermal or programmed)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
80/100 HayeSep Q support
grupo activo de la matriz
none phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with General Configuration
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)