ZRB1889
Anti-PTPN21 Antibody, clone 2K11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 21;EC:3.1.3.48;Protein-tyrosine phosphatase D1;PTPD1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2K11, recombinant monoclonal
descripción
2K11 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 133.28 kDa
observed mol wt ~130 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
rat, mouse, human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTPN21(11099)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in ACHN cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTPN21 in ACHN cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PTPN21 in A549, PC12, and Raw264.7 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Ptpn21 peptide with a KD of 1.3 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PTPN21 in human gallbladder tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PTPN21 in A549 cella.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in ACHN cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTPN21 in ACHN cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)