Z756644
Freezer storage box, 81-place
green
Sinónimos:
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Productos recomendados
Materiales
green
natural polypropylene
Características
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18852-0013
técnicas
cryopreservation: suitable
L × An × Al
14 cm × 14 cm × 4.9 cm
Descripción general
- Alphanumeric indexing
- Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
- Stackable with molded-in ′no slide′ features
- Lift off lid has matte panels on two sides for convenient labeling
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)