Z740237
TLC Plastic Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, PEI-cellulose, matrix, binder, not applicable, fluorescent indicator
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PEI-cellulose, matrix
plastic support
Nivel de calidad
Características
binder not applicable
fluorescent indicator
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
EMD Millipore® 1.05579.0001
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
20 cm × 20 cm
capa grosor
N/A
tamaño de partícula
10-12 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)