Z719390
Sorenson™ low binding aerosol barrier tips
MicroReach Guard, maximum volume 10 μL
Sinónimos:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, low bind tip, pipet tip
About This Item
RNase free
barrier
rack of 96
Productos recomendados
Materiales
colorless
polypropylene
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
envase
pack of 96 ea (Racked)
rack of 96
fabricante / nombre comercial
Sorenson 38000T
volumen máximo
10 μL
tipo de unión
low binding surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)