Z717460
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
without tip, with spacer, maximum volume 1.5 mL
About This Item
single-channel
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Características
electronic: no
single-channel
envase
pack of 100 ea (1.5mL Syringes(with 100 TS tips))
fabricante / nombre comercial
Nichiryo SG-M
disponibilidad
not available in (Not available in France)
volumen máximo
1.5 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Provides easy single handed-operation
- Volume settings and syringes can be easily changed
- Syringes are autoclave friendly
- Liquids from vials can be extracted easily from slender syringes
- Can dispense up to 35 variations
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)