Z617792
Greiner centrifuge tubes with screw cap
capacity 12 mL, size × diam. × L × 16.8 mm × 100 mm, conical bottom, skirt
Sinónimos:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, screw cap centrifuge tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless polystyrene tube
conical bottom
screw top blue polyethylene cap
esterilidad
sterile
Características
skirt
envase
case of 1000
fabricante / nombre comercial
Greiner 164161
capacidad
12 mL
diám. tamaño × L
× 16.8 mm × 100 mm
Aplicación
Características y beneficios
- High clarity as the tube is made of polystyrene
- Cap is made of high-density polyethylene
- RNase, DNase, human DNA, and pyrogens free
- Non-autoclavable
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)