Z359017
Nalgene® CryoBox™
CryoBox 100, 10 × 10 array
Sinónimos:
cryovial storage box, freezer storage
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polycarbonate
Características
Holds 100 x 1.2 -2.0 mL vials
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 5026-1010
técnicas
cryopreservation: suitable
L × An × Al
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 1/16 in.
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)