WH0008833M1
Monoclonal Anti-GMPS antibody produced in mouse
clone 1D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-guanine monphosphate synthetase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GMPS(8833)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
QMMNKVFGGTVHKKSVREDGVFNISVDNTCSLFRGLQKEEVVLLTHGDSVDKVADGFKVVARSGNIVAGIANESKKLYGAQFHPEVGLTENGKVILKNFLYDIAGCSG
Características y beneficios
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)