WH0007980M1
Monoclonal Anti-TFPI2 antibody produced in mouse
clone 3E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-PP5, Anti-TFPI2, Anti-tissue factor pathway inhibitor 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TFPI2(7980)
Inmunógeno
Sequence
MDPARPLGLSILLLFLTEAALGDAAQEPTGNNAEICLLPLDYGPCRALLLRYYYDRYTQSCRQFLYGGCEGNANNFYTWEACDDACWRIEKVPKVCRLQVSVDDQCEGSTEKYFFNLSSMTCEKFFSGGCHRNRIENRFPDEATCMGFCAPKKIPSFCYSPKDEGLCSANVTRYYFNPRYRTCDAFTYTGCGGNDNNFVSREDCKRACAKALKKKKKMPKLRFASRIRKIRKKQF
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)