V5005
Freezing vials 2.0 mL, sterile
yellow cap
Sinónimos:
cryopreservation tubes, cryopreservation vials, cryovials, freezing tubes
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
sterile; γ-irradiated (Certified RNase-, DNase-, Pyrogen- and DNA-free.)
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Simport T334-6SPRYSI
técnicas
cryopreservation: suitable
capacidad
2 mL
color
yellow cap
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Graduated with marking square for sample identification.
- Color coded caps have internal threads and O-ring seal to minimize contamination.
- Do not immerse in the liquid phase of liquid nitrogen.
- Made of polypropyleneAutoclavablePerfect for cryogenic work
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)