TMO362805-0020
Nalgene® Amber Micro Packaging Vial
polypropylene copolymer, vial volume 2.0 mL, self-standing, conical bottom, external thread, untreated, case of 1000 ea
Sinónimos:
light sensitive reagent vial, micro vial
About This Item
Productos recomendados
Materiales
conical bottom
polypropylene copolymer
Características
self-standing
envase
case of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Nalge-Nunc 362805-0020
técnicas
PCR: suitable
vial volumen
2.0 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)