SYNP170005D
Synthware™ round bottom pressure vessel with protective coating
capacity 350 mL, O.D. × L 80 mm × 115 mm, bushing type, #15
Sinónimos:
Synthware P170005D, pressure tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Características
bushing type #15
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech P170005D
D.E. × L
80 mm × 115 mm
capacidad
350 mL
Descripción general
Pressure Vessel, Heavy Wall, Rb, 350mL, #15, 80X115mm, Protective Covering, Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100015 + R111EP
Aplicación
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)