SRP0731
TRKA (G667C), Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
70-95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
actividad específica
20-30 nmol/min·mg (radiometric)
mol peso
~66 kDa
concentración
0.05 μg/μL
nº de acceso
NM_002529
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... TRKA(4914)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)