Unfortunately, this material has not been sequenced.
SRE0007
Mutanolisina from Streptomyces globisporus ATCC 21553
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Sinónimos:
Mutanolysin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bacterial (Streptomyces globisporus)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥4000 units/mg protein (biuret)
mol peso
23 kDa
concentración
≥40% protein
idoneidad
suitable for cell lysis
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
本製品に含まれる3種類の酵素 1. N-acetylmuramidase M1 2. N-acetylmuramidase M2 3. N-Acetylmuramyl-L-alanine amidase それぞれのアミノ酸配列は同定されていますか。 また、配列を開示いただくことは可能でしょうか。
1 answer-